Description
- Økonomisk magnetomrører med varmeplade.
- Meget nøjagtig temperaturstyring er mulig med sensor placeret direkte i mediet.
- Høj varmeydelse på 600 watt og sammensat varmeplade i rustfrit stål sikrer hurtig opvarmning.
- Justerbar sikkerhedstemperatur fra 100 til 360 °C.
- Blødstart af røremotoren Inkluderer M 10 gevind til støttestang
- Stærkt magnetfelt og bredt hastighedsområde for volumener op til 15 liter
Specifications
Specifications
| Hastighed | 100 til 2000 o/min |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Spænding | 100/115/230 V |
| Watt | 620 w |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Toppladediameter (metrisk) | 135 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderer | M 10 gevind |
| Model- | RH grundlæggende |
| Show More |