Få mere at vide
IKA RH Basic magnetomrører
Artikelnummer. 31910307 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
31910307 EU
1 options
Artikelnummer. 31910307 Leverandør IKA Leverandørnr. 0020106987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4317.40 DKK
    3995.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 321.88 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kompakt magnetisk omrører til begynderniveau laboratoriebrug med pålidelig temperaturkontrol.
  • Den nye RH basic er den ideelle løsning for alle, der søger en kompakt, kraftfuld magnetisk omrører til begynder- eller grundlæggende laboratoriebrug uden at gå på kompromis med professionel temperaturkontrol.
  • Baseret på RH Lite tilbyder RH basic alle fordelene fra sin søstermodel og går et skridt videre takket være den integrerede kontakttermometergrænseflade og ETS-D5, der er inkluderet i leveringsomfanget.
  • Muliggør præcis, ekstern temperaturkontrol direkte i mediet.
  • Ekstern temperaturkontrol med ETS-D5: ETS-D5-grænsefladen og det medfølgende kontakttermometer måler og kontrollerer temperaturen ikke kun ved varmepladen, men direkte i mediet for maksimal præcision og procespålidelighed.
  • Justerbar temperatursikringskreds for varmepladen i overensstemmelse med laboratorieudstyrsstandard EN IEC 61010-2-010 for opvarmede enheder.
  • To drejeknapper og trykknapper til uafhængig indstilling af setpoint samt start og stop af opvarmnings- og omrøringsfunktionen.
  • 600 W varmeeffekt og 135 mm aluminiumsvarmeplade med øget overfladestyrke til en bred vifte af anvendelser og lang levetid.
  • Maksimal temperatur: 310 °C og maksimal hastighed: 1500 o/min for kraftig, homogen omrøring og effektiv opvarmning.
  • Energieffektiv EC-motor til kraftig omrøring med minimal energiforbrug.
  • Ekstremt kompakt design: kun 168 x 217 mm, ideelt til små arbejdsflader.
  • Lav selvopvarmning af varmepladen er perfekt til at blande temperaturfølsomme prøver.
  • To monteringspunkter for fleksibel brug og sikker testopsætning.
  • Med ETS-D5 inkluderet i leveringsomfanget bliver RH basic et fuldt udstyret opvarmnings- og omrøringssystem til sikker temperaturkontrol direkte i prøven.
  • Visning af setpoint og faktisk temperatur med en opløsning på 0,1 K og høj kontrolnøjagtighed på (±0,2 K + PT1000 sensortolerance, klasse A).
  • Optimeret PID-kontrol for stabil temperaturkontrol uden overshoot.
  • Automatisk slukning af den magnetiske omrører i tilfælde af sensorfejl eller overskridelse af den definerede sikkerhedstemperatur.
  • Udskiftelig temperatursensor, valgfrit med specialbelægning eller lavet af glas.
  • Sensorens timeout registrerer, når sensoren ikke er i medium-justerbaren.
  • Temperaturfaldsdetektion reagerer på uventede temperaturfald, der kan justeres.
  • Setpoint-overvågning (Delta T) slukker temperaturkontrol, når setpunktet overskrides.
  • Setpoint-begrænsningen begrænser den maksimale justerbare temperatur.
  • Sikker temperatur slukker temperaturkontrollen, når værdien overskrides.
  • I tilfælde af fejl forbliver røreren slukket for maksimal sikkerhed.
  • Tre temperaturkontroltilstande: Hurtig og hurtig opvarmning, Præcis højeste nøjagtighed, Synteseblok optimeret perfekt til kemiske synteser.
  • Justerbar opvarmningshastighed i procent for følsomme prøver.
  • Bekvemt touchdisplay til intuitiv betjening.
  • USB-C-interface for hurtig og nem dataoverførsel til en PC.
  • I modsætning til RH lite, som bevidst undgår ekstern temperaturkontrol og derfor er optimeret til simple applikationer og prisbevidste entry-level brugere, tilbyder RH basic professionel temperaturkontrol direkte i mediet med ETS-D5-interfacet og det medfølgende kontakttermometer.
  • Dette giver dig mulighed for at drage fordel af alle fordelene ved præcis ekstern temperaturkontrol: højere procespålidelighed, bedre reproducerbarhed og evnen til pålideligt at styre endnu mere krævende applikationer.
  • RH basic kombinerer kompakt design, høj ydeevne og professionel temperaturkontrol i én enhed, hvilket gør den til det perfekte valg for alle, der ønsker mere kontrol og sikkerhed i deres daglige laboratoriearbejde.
  • RH er grundlæggende indgangspunktet til professionel magnetisk omrøringsteknologi med ekstern temperaturkontrol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 240 V
Inkluderer ETS D5 temperaturprobe, holdestang
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 310 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Watt 600 W
Vægt (metrisk) 2.1 kg
Type Varmepladerører
Maks. Prøvebelastning 20 kg
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 168 x 217 x 100 mm
Certificeringer/compliance CE-overensstemmelseserklæring
Vise LED
Farve Blå