Få mere at vide
IKA™ RH basic 2 magnetisk kogeplade omrører, omgivende til 320 °C, rustfrit stål
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10417792 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale unitSize
10417792 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 10417792 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003339000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrøringsområde: 100 til 2000 rpm, Form: Rund, Størrelse: 5 tommer dia.
  • Økonomisk magnetomrører med varmeplade i rustfrit stål
  • Fast sikkerhedskreds 400 °C
  • Soft-start røremotor
  • Omrører mængder på op til 10 liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Rustfrit stål
Spænding 230 V
Controller type 0 til 6 skala (hastighed)
Model- RH basic 2
Størrelse 5 tommer dia.
Højde (metrisk) 105 mm
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 320 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 168 mm
Watt 415 W
Vægt (engelsk) 5.3 lb.
Vægt (metrisk) 2.4 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 10 L
Omrøringsområde 100 til 2000 o/min