missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RH 9886, TRC

Artikelnummer. 30418707
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418707 10 mg
30417762 5 mg
30412037 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR31577010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 166547-61-1
Molekylær formel C22 H28 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 368.47
Synonym Benzoic acid, 3-(hydroxymethyl)-5-methyl-, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-(4-ethylbenzoyl)hydrazide, RH 9886
IUPAC navn N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3-(hydroxymethyl)-5-methylbenzohydrazide
SMIL CCc1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(CO)c2)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tebufenozide-hydroxymethyl
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28N2O3/c1-6-16-7-9-18(10-8-16)20(26)23-24(22(3,4)5)21(27)19-12-15(2)11-17(13-19)14-25/h7-13,25H,6,14H2,1-5H3,(H,23,26)
Formel vægt 368.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.