missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RH 1788, TRC

Artikelnummer. 30415201
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415201 250 mg
30426984 100 mg
30418870 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415201 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR315765250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 163860-36-4
Molekylær formel C22 H28 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 368.4693
Synonym Benzoic acid, 3,5-dimethyl-, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-[4-(1-hydroxyethyl)benzoyl]hydrazide, RH 1788
IUPAC navn N-tert-butyl-N'-[4-(1-hydroxyethyl)benzoyl]-3,5-dimethylbenzohydrazide
SMIL CC(O)c1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tebufenozide-1-hydroxyethyl
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28N2O3/c1-14-11-15(2)13-19(12-14)21(27)24(22(4,5)6)23-20(26)18-9-7-17(8-10-18)16(3)25/h7-13,16,25H,1-6H3,(H,23,26)
Formel vægt 368.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.