Få mere at vide
Novus Biologicals™ RGM-C/Hemojuvelin Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18293604
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
18293604 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 18293604 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL111525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5705.00 DKK
    5393.85 DKK / 0.1mg
    Spare 311.15 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The RGM-C/Hemojuvelin Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC22228 and based on accession number NM_145277. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens hemochromatosis type 2 (juvenile) (HFE2), transcript variant b, mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only