Få mere at vide
MedChemExpress RGD Trifluoroacetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 2378808-45-6 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.36 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 60 mg/mL (130.33 mM) |