Få mere at vide
RGB-286638, MedChemExpress
Beskrivelse
RGB-286638 is a CDK inhibitor that inhibits the kinase activity of cyclin T1-CDK9, cyclin B1-CDK1, cyclin E-CDK2, cyclin D1-CDK4, cyclin E-CDK3, and p35-CDK5 with IC50s of 1, 2, 3, 4, 5 and 5 nM, respectively
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RGB-286638 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 784210-87-3 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H37Cl2N7O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (242.50 mM) |
| SMIL | O=C(NN1CCOCC1)NC2=CC=CC(C3=C4C(C5=CC=C(CN6CCN(CCOC)CC6)C=C5)=NN3)=C2C4=O.[H]Cl.[H]Cl |
| Vis mere |