missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RG14620, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200098241
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16479886

Brand: Medchem Express HY101426

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress RG14620 is an EGFR inhibitor with an IC50 of 3 μM.

RG14620 is an EGFR inhibitor with an IC50 of 3 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale RG14620
Fysisk form Solid
CAS 136831-49-7
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H8Cl2N2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Tyrphostin RG14620
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (121.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#C/C(C1=CC=CN=C1)=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2
Molekylvægt (g/mol) 275.13
Formel vægt 275.13
Procent renhed 99.85%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.