Få mere at vide
RG14620, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479886
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16479886 50 mg 50mg
16473358 10 mg -
16436087 5 mg -
16434606 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16479886 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101426
MedChemExpress RG14620 is an EGFR inhibitor with an IC50 of 3 μM.
RG14620 is an EGFR inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RG14620
Fysisk form Solid
CAS 136831-49-7
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H8Cl2N2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Tyrphostin RG14620
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (121.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#C/C(C1=CC=CN=C1)=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2
Molekylvægt (g/mol) 275.13
Formel vægt 275.13
Procent renhed 99.85%