Få mere at vide
Novus Biologicals™ RFPL2 Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18313785 Shop alle Bio Techne produkter
:
100 μg
Artikelnummer. 18313785
Brand: Novus Biologicals™ NBP317758PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 10739
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 24 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias ret finger protein-like 2, RNF79RING finger protein 79
Gen symbol RFPL2
Forskningskategori Cell Biology, Neuroscience
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein RFPL2