Få mere at vide
Hamilton RFID-læser
Artikelnummer. 31257794
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Microlab 700-instrumentet
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31257794 Microlab 700-instrumentet
1 options
Artikelnummer. 31257794 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10106736
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
RFID-læser designet til brug med kompatible laboratoriesystemer. Muliggør identifikations- og sporingsfunktionalitet for forbedret arbejdsgang.
  • Microlab RFID-læser (PN: 10106736) til sikker brugerautentificering
  • Muliggør kontrolleret adgang til Microlab 700-systemet
  • Tilslutter til 700-controlleren Microlab via USB
  • Giver hurtig og pålidelig brugerverifikation ved brug af RFID-teknologi
Tekniske data
Produkttype RFID-læser
Til brug med (udstyr) Microlab 700-instrumentet