missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RF9, MedChemExpress
Beskrivelse
RF9 is a potent and selective Neuropeptide FF receptor antagonist, with Ki values of 58 and 75 nM for hNPFF1R and hNPFF2R, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RF9 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 876310-60-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H38N6O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (259.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (34.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC(C23C[C@H](C4)C[C@H](C[C@H]4C3)C2)=O)=O)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?