Få mere at vide
Phenomenex™ Rezex™ RCM-Monosaccharid Ca+2 (8%), LC Kolonne 300 x 7,8 mm
Shop alle Phenomenex produkterBeskrivelse
- Rezex™ til kulhydrat- og organiske syreseparationer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 7.8 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Partikelstørrelse | 12 μm |
| pH | 7 |
| Porestørrelse | Proprietær |
| Kulstofbelastning | 2 til 20% |
| Materiale | Silica |
| Teknik | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Produkttype | HPLC-kolonne |