Få mere at vide
Reynoutrin, MedChemExpress
Beskrivelse
Reynoutrin (Quercetin-3-D-xyloside) is a flavonoid from Psidium cattleianum, with antioxidant and radical-scavenging activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reynoutrin |
| CAS | 549-32-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H18O11 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Quercetin-3-D-xyloside Reinutrin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (345.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](CO2)O)O)O)=C(C3=CC=C(O)C(O)=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14 |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.35 |
| Vis mere |