Få mere at vide
Reynosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reynosin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-8-4-5-11(16)15(3)7-6-10-9(2)14(17)18-13(10)12(8)15/h10-13,16H,1-2,4-7H2,3H3/t10-,11+,12+,13-,15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 248.1412 |