Tekniske data
| Længde (metrisk) base | 95 mm |
| Bredde (metrisk) base | 75 mm |
| Produkttype | Screen Support |
| Størrelse | 34 mm greb |
| Til brug med (applikation) | For Safety Screen, To Support Flat Objects Such As Boards, Manometers, Etc., Up To 34mm Thick In The Vertical Position And For General Laboratory Use |
| Vægt (metrisk) | 1.4 kg |