Få mere at vide
Texwipe™ Revolve™ Forseglede kant forfugtede vinduesviskere
Artikelnummer. p-7202973
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer.
230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)
9 x 9 tommer.
12 x 12 tommer.
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 17406683
Brand: Texwipe™ TX1704P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af 100% upcycled polyestermateriale og behandlet på Texwipes fuldautomatiske produktionssystem. Revolve™ Viskere bidrager til bæredygtighedsmål ved at reducere mængden af vandflasker, der går på lossepladser, og reducere kulstofemissionsniveauerne.
  • Ved at bruge Revolve™ produkter, virksomheder deltager i genbrug af polyesterpolymerer, hvilket sparer antallet af flasker, der er angivet på hver produktpose, fra at gå på losseplads
  • Revolve™ behandling giver lave niveauer af ioner, NVR'er (ikke-flygtige rester), partikler og fibre til brug i kritiske rengøringsapplikationer og miljøer
  • Designet til høj sorptionskapacitet, som er ideel til spildkontrol, rengøring og opløsningsapplikationer
  • Møder USP < 797> og USP < 800> krav til visker
  • Forvåd med 0,2μ m filtreret USP-grade 70% IPA / 30% DI Vand
  • Viskere giver ensartet, optimeret rengøringseffektivitet med gentagelige fugt- og VOC-niveauer
  • Pakket i letanvendelige, genlukkelige skyderposer, der reducerer opløsningens fordampning for at bevare et ensartet viskervådhedsniveau
  • Sterile vinduesviskere er tredobbelte poser med en kasseforing, der danner et fjerde lag af beskyttelse
  • Gamma bestrålet til et Sterility Assurance Level på 10 -6 iflg AAMI Retningslinier
  • Individuelt parti kodet til sporbarhed og kvalitetskontrol
  • Steril valideringsdokumentation tilgængelig
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm
Materiale Polyester
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 4 x 4 tommer.
Til brug med (applikation) Rengøring, påføring og fjernelse af desinfektionsmidler
Mætningsopløsning 70% IPA/30% DI vand
Sterilitet Ikke steril
Grønne funktioner Fremstillet af 100% upcycled polyestermateriale