Få mere at vide
Texwipe™ Revolve™ Forseglede kant forfugtede vinduesviskere
Beskrivelse
- Ved at bruge Revolve™ produkter, virksomheder deltager i genbrug af polyesterpolymerer, hvilket sparer antallet af flasker, der er angivet på hver produktpose, fra at gå på losseplads
- Revolve™ behandling giver lave niveauer af ioner, NVR'er (ikke-flygtige rester), partikler og fibre til brug i kritiske rengøringsapplikationer og miljøer
- Designet til høj sorptionskapacitet, som er ideel til spildkontrol, rengøring og opløsningsapplikationer
- Møder USP < 797> og USP < 800> krav til visker
- Forvåd med 0,2μ m filtreret USP-grade 70% IPA / 30% DI Vand
- Viskere giver ensartet, optimeret rengøringseffektivitet med gentagelige fugt- og VOC-niveauer
- Pakket i letanvendelige, genlukkelige skyderposer, der reducerer opløsningens fordampning for at bevare et ensartet viskervådhedsniveau
- Sterile vinduesviskere er tredobbelte poser med en kasseforing, der danner et fjerde lag af beskyttelse
- Gamma bestrålet til et Sterility Assurance Level på 10 -6 iflg AAMI Retningslinier
- Individuelt parti kodet til sporbarhed og kvalitetskontrol
- Steril valideringsdokumentation tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsvisker |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 31 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 31 cm |
| Materiale | Polyester |
| Kanter | Forseglet |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 12 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Rengøring, påføring og fjernelse af desinfektionsmidler |
| Mætningsopløsning | 70% IPA/30% DI vand |
| Vis mere |