Få mere at vide
Texwipe™ Revolve™ Forseglede kant forfugtede vinduesviskere
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer.
230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)
9 x 9 tommer.
12 x 12 tommer.
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Ved at bruge Revolve™ produkter, virksomheder deltager i genbrug af polyesterpolymerer, hvilket sparer antallet af flasker, der er angivet på hver produktpose, fra at gå på losseplads
- Revolve™ behandling giver lave niveauer af ioner, NVR'er (ikke-flygtige rester), partikler og fibre til brug i kritiske rengøringsapplikationer og miljøer
- Designet til høj sorptionskapacitet, som er ideel til spildkontrol, rengøring og opløsningsapplikationer
- Møder USP < 797> og USP < 800> krav til visker
- Forvåd med 0,2μ m filtreret USP-grade 70% IPA / 30% DI Vand
- Viskere giver ensartet, optimeret rengøringseffektivitet med gentagelige fugt- og VOC-niveauer
- Pakket i letanvendelige, genlukkelige skyderposer, der reducerer opløsningens fordampning for at bevare et ensartet viskervådhedsniveau
- Sterile vinduesviskere er tredobbelte poser med en kasseforing, der danner et fjerde lag af beskyttelse
- Gamma bestrålet til et Sterility Assurance Level på 10 -6 iflg AAMI Retningslinier
- Individuelt parti kodet til sporbarhed og kvalitetskontrol
- Steril valideringsdokumentation tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsvisker |
| Længde (engelsk) | 4 tommer |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 10 cm |
| Materiale | Polyester |
| Kanter | Forseglet |
| Dimensioner (L x B) | 4 x 4 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Rengøring, påføring og fjernelse af desinfektionsmidler |
| Mætningsopløsning | 70% IPA/30% DI vand |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X200 Revolve 10X10CM Sterile Wipers Pre-Wetted Wit h 70% IPA,50 wipers/bag
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: isopropyl alcohol