Få mere at vide
Texwipe™ Revolve™ Forseglede kanttørre viskere
Artikelnummer. 17466613
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer.
230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)
9 x 9 tommer.
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Sterilitet
17466613 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer) Ikke steril
17446613 4 x 4 tommer. Ikke steril
17496603 4 x 4 tommer. Steril
17456613 230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer) Ikke steril
17406613 9 x 9 tommer. Steril
17416613 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm) Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17466613 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX1712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11205.00 DKK
    9589.92 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1615.08 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 20-04-2027
Fremstillet af 100% upcycled polyestermateriale og behandlet på Texwipes fuldautomatiske produktionssystem. Revolve™ Viskere bidrager til bæredygtighedsmål ved at reducere mængden af vandflasker, der går på lossepladser, og reducere kulstofemissionsniveauerne.
  • Ved at bruge Revolve™ produkter, virksomheder deltager i genbrug af polyesterpolymerer, hvilket sparer antallet af flasker, der er angivet på hver produktpose, fra at gå på losseplads
  • Revolve™ behandling giver lave niveauer af ioner, NVR'er (ikke-flygtige rester), partikler og fibre til brug i kritiske rengøringsapplikationer og miljøer
  • Designet til høj sorptionskapacitet, som er ideel til spildkontrol, rengøring og opløsningsapplikationer
  • Møder USP < 797> og USP < 800> krav til visker
  • Sterile vinduesviskere er tredobbelte poser med en kasseforing, der danner et fjerde lag af beskyttelse
  • Gamma bestrålet til et Sterility Assurance Level på 10 -6 iflg AAMI Retningslinier
  • Individuelt parti kodet til sporbarhed og kvalitetskontrol
  • Steril valideringsdokumentation tilgængelig
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 31 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 31 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring, påføring og fjernelse af desinfektionsmidler
Mætningsopløsning Umættet
Sterilitet Ikke steril
Grønne funktioner Fremstillet af 100% upcycled polyestermateriale