Få mere at vide
Texwipe™ Revolve™ Forseglede kanttørre viskere
Artikelnummer. 17456613
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 4 tommer.
230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)
9 x 9 tommer.
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Sterilitet
17456613 230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer) Ikke steril
17446613 4 x 4 tommer. Ikke steril
17496603 4 x 4 tommer. Steril
17406613 9 x 9 tommer. Steril
17466613 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer) Ikke steril
17416613 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm) Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17456613 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX1709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7160.00 DKK
    6123.23 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1036.77 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 16-04-2027
Fremstillet af 100% upcycled polyestermateriale og behandlet på Texwipes fuldautomatiske produktionssystem. Revolve™ Viskere bidrager til bæredygtighedsmål ved at reducere mængden af vandflasker, der går på lossepladser, og reducere kulstofemissionsniveauerne.
  • Ved at bruge Revolve™ produkter, virksomheder deltager i genbrug af polyesterpolymerer, hvilket sparer antallet af flasker, der er angivet på hver produktpose, fra at gå på losseplads
  • Revolve™ behandling giver lave niveauer af ioner, NVR'er (ikke-flygtige rester), partikler og fibre til brug i kritiske rengøringsapplikationer og miljøer
  • Designet til høj sorptionskapacitet, som er ideel til spildkontrol, rengøring og opløsningsapplikationer
  • Møder USP < 797> og USP < 800> krav til visker
  • Sterile vinduesviskere er tredobbelte poser med en kasseforing, der danner et fjerde lag af beskyttelse
  • Gamma bestrålet til et Sterility Assurance Level på 10 -6 iflg AAMI Retningslinier
  • Individuelt parti kodet til sporbarhed og kvalitetskontrol
  • Steril valideringsdokumentation tilgængelig
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 230 mm x 230 mm (9 tommer x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøring, påføring og fjernelse af desinfektionsmidler
Mætningsopløsning Umættet
Sterilitet Ikke steril
Grønne funktioner Fremstillet af 100% upcycled polyestermateriale