Få mere at vide
Texwipe™ Revolve™ Mini AlphaMop™ Covers
Artikelnummer. 17426613
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet
17426613 Steril
17476613 Ikke steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17426613 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. STX1720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9980.00 DKK
    8542.96 DKK / Pakke med 100
    Spare 1437.04 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 16-04-2027
Revolve™ Mini AlphaMop™ 2-i-1 covers, de første bæredygtige covers til renrumsindustrien, er lavet af 100 % upcycled polyester. Revolve™ moppen dækker hjælpemidler til bæredygtighedsmål, hvilket reducerer mængden af vandflasker, der går på lossepladser, og CO2-emissioner.
  • Mopping og rengøring af store og små overflader.
  • Påføring og fjernelse af desinfektionsmidler.
  • Spildkontrol.
  • Rengøring med opløsningsmidler såsom isopropylalkohol (IPA), ethanol, acetone og affedtningsmidler.
  • Egnet til brug med temperaturer under 400 °F (205 °C).
  • Det integrerede polyesterbetræk/pudedesign gør det muligt at udskifte betræk og puder i en et-trins proces.
  • Det integrerede design tilbyder høj sorptionskapacitet, som er ideel til spildkontrol, rengøring og påføring af opløsning.
  • Betrækkene passer nemt over moppehovedet, hvilket tillader et hurtigt skift.
  • Den integrerede polyesterpude sikrer, at moppeovertrækket passer til overflader for ensartet kontakt og rengøring.
  • Revolve™ behandling giver lave niveauer af ioner, NVR'er (ikke-flygtige rester), partikler og fibre til brug i kritiske rengøringsapplikationer og miljøer.
  • Autoklavesikker.
  • Sterile omslag er individuelt partikodet for sporbarhed og kvalitetskontrol.
Tekniske data
Produkttype Moppebetræk
Farvekode Hvid
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farvekodet Nej
Materiale Polyester