missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Revizinone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16420679
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16420679 1 mg
16489656 50 mg
16484396 100 mg
16445837 5 mg
16413108 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16420679 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100615

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Revizinone is a novel selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor with IC50 values on this enzyme to 0.036 microM.

Revizinone is a novel selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor with IC50 values on this enzyme to 0.036 microM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Revizinone
Fysisk form Solid
CAS 133718-29-3
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H29N5O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym R80122
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 4.6 mg/mL (10.01 mM)
SMIL O=C(N(C1CCCCC1)C)CO/N=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC4=C(N=C(NC(C5)=O)N5C4)C=C3.[(E)]
Molekylvægt (g/mol) 459.54
Formel vægt 459.54
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.