Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,1-dichlorpropanon | 513-88-2 | 2000 μg/ml |
| 1-chlorbutan | 109-69-3 | 2000 μg/ml |
| 2-Butanon | 78-93-3 | 2000 μg/ml |
| 2-hexanon | 591-78-6 | 2000 μg/ml |
| 2-nitropropan | 79-46-9 | 2000 μg/ml |
| 4-methyl-2-pentanon | 108-10-1 | 2000 μg/ml |
| Acetone | 67-64-1 | 2000 μg/ml |
| Acrylonitril | 107-13-1 | 2000 μg/ml |
| Allylchlorid | 107-05-1 | 2000 μg/ml |
| Kulstofdisulfid | 75-15-0 | 2000 μg/ml |
| Chloracetonitril | 107-14-2 | 2000 μg/ml |
| Ether | 60-29-7 | 2000 μg/ml |
| Ethylmethacrylat | 97-63-2 | 2000 μg/ml |
| Hexachlorethan | 67-72-1 | 2000 μg/ml |
| Jodmethan | 74-88-4 | 2000 μg/ml |
| Methacrylonitril | 126-98-7 | 2000 μg/ml |
| Methylacrylat | 96-33-3 | 2000 μg/ml |
| Methylmethacrylat | 80-62-6 | 2000 μg/ml |
| Methyl-tert-butylether | 1634-04-4 | 2000 μg/ml |
| Nitrobenzen | 98-95-3 | 2000 μg/ml |
| Pentachlorethan | 76-01-7 | 2000 μg/ml |
| Propionitril | 107-12-0 | 2000 μg/ml |
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 2000 μg/ml |
| trans-1,4-dichlor-2-buten | 110-57-6 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level) |
| Navn note | Metode 524.2 |
| Emballage | 2 ml ravfarvet præpareret glasampule |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed. |
| Metoder | For US EPA Metode 524.2 |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certificeret referencemateriale |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol-P og T |
| Mængde | 1 ml |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: iodomethane, methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug