missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

STEMCELL Technologies Reversine

Artikelnummer. 17170092
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17170092 5 mg
17160092 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17170092 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 72614

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Adenosine receptor, non-muscle myosin II (NM II), MEK1, and aurora kinase inhibitor

  • Reversine is a 2,6-disubstituted purine derivative that inhibits the human A3 adenosine receptor, nonmuscle myosin II heavy chain, mitogen activated extracellular signal regulated kinase-1 (MEK1), and Aurora B kinase (Chen et al.; Perreira et al.; D'Alise et al.)

Tekniske data

CAS 656820-32-5
Mængde 5 mg
Molekylær formel C21H27N7O
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.