Få mere at vide
Grant Instruments™ Vendbar hævet hylde til urørte vandbade
Til brug med (udstyr):
Halvdelen af arealet af SBB Aqua 12 Plus, Sub Aqua 12 Pro eller Sub Aqua Pro Dobbelt
Halvdelen af arealet af SBB Aqua 18 Plus eller Sub Aqua 18 Pro
Halvdelen af arealet af SBB Aqua 26 Plus eller Sub Aqua 26 Pro
Halvdelen af arealet af SBB Aqua 34 Plus eller Sub Aqua 34 Pro
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vælg mellem en række størrelser, der passer til din tank.
- Til brug med både rustfri stål- og plasttankmodeller
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Halvdelen af arealet af SBB Aqua 34 Plus eller Sub Aqua 34 Pro |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 45 eller 135 mm |