Få mere at vide
Grant Instruments™ Vendbar hævet hylde til urørte vandbade
Artikelnummer. 11446407
Til brug med (udstyr):
Halvdelen af arealet af SBB Aqua 12 Plus, Sub Aqua 12 Pro eller Sub Aqua Pro Dobbelt
Halvdelen af arealet af SBB Aqua 18 Plus eller Sub Aqua 18 Pro
Halvdelen af arealet af SBB Aqua 26 Plus eller Sub Aqua 26 Pro
Halvdelen af arealet af SBB Aqua 34 Plus eller Sub Aqua 34 Pro
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11446407
Brand: Grant Instruments™ RS14H
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader to hyldedybder for at rumme lavvandede fartøjer. Grant Instruments™ Vendbar hævet hylde til urørte vandbade kan bruges med en række andre Grant-varmecirkulatorer og opvarmede cirkulationsbade.
  • Vælg mellem en række størrelser, der passer til din tank.
  • Til brug med både rustfri stål- og plasttankmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Halvdelen af arealet af SBB Aqua 12 Plus, Sub Aqua 12 Pro eller Sub Aqua Pro Dobbelt
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 40 eller 78 mm