Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vendbare mikrorørstativ med låg
Artikelnummer. 15282849 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Grøn, Rød, Gul
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Grøn, Fluorescerende orange, Fluorescerende Pink, Lilla
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lilla
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15282849 Fluorescerende Grøn Pakke med 12
12328182 Blå, Grøn, Rød, Gul Pakke med 12
10757902 Fluorescerende Grøn, Fluorescerende orange, Fluorescerende Pink, Lilla Pakke med 12
11761253 Grøn Pakke med 12
11771253 Blå Pakke med 12
10578862 Lilla Pakke med 12
11580105 Gul Pakke med 12
10320311 Pink (Pink) Pakke med 12
10579052 Fluorescerende orange Hver
11791253 Rød Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15282849 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8680
På lager
Opbevar prøver sikkert og identificer dem hurtigt med dette vendbare mikrorørstativ med låg, som har et lavprofildesign med et alfanumerisk gitter.
Opbevar prøver sikkert og identificer dem hurtigt med Thermo Scientific™ Vendbare mikrorørstativ med låg. Disse stativer har et stabilt lavprofildesign med et alfanumerisk gitter.
  • Hold 0,2 ml rør på den ene side, 0,5 ml rør på den anden
  • Låget beskytter prøverne og tillader stabling
  • 100% genbrugsplast
  • Flere farver tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vendbart mikrorørstativ
Farve Fluorescerende Grøn
Holder Mikrorør (0,2 ml), Mikrorør (0,5 ml)
Materiale Genbrugsplast
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
nr. pr. sag 12 stativer
Produkttype Vendbart mikrorørstativ