Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vendbare mikrorørstativ med låg
Artikelnummer. 12328182 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Blå
Blå, Grøn, Rød, Gul, Green, Red, Yellow
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Grøn, Fluorescerende orange, Fluorescerende Pink, Lilla
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lilla
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 12328182
Brand: Thermo Scientific™ 860011
Opbevar prøver sikkert og identificer dem hurtigt med dette vendbare mikrorørstativ med låg, som har et lavprofildesign med et alfanumerisk gitter.
Opbevar prøver sikkert og identificer dem hurtigt med Thermo Scientific™ Vendbare mikrorørstativ med låg. Disse stativer har et stabilt lavprofildesign med et alfanumerisk gitter.
  • Hold 0.2mL tubes on one side, 0.5mL tubes on the other
  • Lid protects samples and allows stacking
  • 100% Recycled plastic
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reversible Microtube Rack
Oversigt Reversible Microtube Rack
Farve Blå, Grøn, Rød, Gul, Green, Red, Yellow
Holder Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL)
Materiale Recycled Plastic
Stabelbar Yes
nr. pr. sag 12 Racks