Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vendbare mikrorørstativ med låg
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Blå
Blå, Grøn, Rød, Gul, Green, Red, Yellow
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Grøn, Fluorescerende orange, Fluorescerende Pink, Lilla
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lilla
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
Opbevar prøver sikkert og identificer dem hurtigt med Thermo Scientific™ Vendbare mikrorørstativ med låg. Disse stativer har et stabilt lavprofildesign med et alfanumerisk gitter.
- Hold 0.2mL tubes on one side, 0.5mL tubes on the other
- Lid protects samples and allows stacking
- 100% Recycled plastic
- Several colors available
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reversible Microtube Rack |
| Oversigt | Reversible Microtube Rack |
| Farve | Rød |
| Holder | Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL) |
| Materiale | Recycled Plastic |
| Stabelbar | Yes |
| nr. pr. sag | 12 Racks |