Beskrivelse
Opbevar prøver sikkert og identificer dem hurtigt med Thermo Scientific™ Vendbare mikrorørstativ med låg. Disse stativer har et stabilt lavprofildesign med et alfanumerisk gitter.
- Hold 0,2 ml rør på den ene side, 0,5 ml rør på den anden
- Låget beskytter prøverne og tillader stabling
- 100% genbrugsplast
- Flere farver tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vendbart mikrorørstativ |
| Farve | Fluorescerende orange |
| Holder | Mikrorør (0,2 ml), Mikrorør (0,5 ml) |
| Materiale | Genbrugsplast |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| nr. pr. sag | 12 stativer |
| Produkttype | Vendbart mikrorørstativ |