Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vendbare mikrorørstativ med låg
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Blå
Blå, Grøn, Rød, Gul, Green, Red, Yellow
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Grøn, Fluorescerende orange, Fluorescerende Pink, Lilla
Fluorescerende orange
Grøn
Gul
Lilla
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
Opbevar prøver sikkert og identificer dem hurtigt med Thermo Scientific™ Vendbare mikrorørstativ med låg. Disse stativer har et stabilt lavprofildesign med et alfanumerisk gitter.
- Hold 0,2 ml rør på den ene side, 0,5 ml rør på den anden
- Låget beskytter prøverne og tillader stabling
- 100% genbrugsplast
- Flere farver tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vendbart mikrorørstativ |
| Oversigt | Vendbart mikrorørstativ |
| Farve | Pink (Pink) |
| Holder | Mikrorør (0,2 ml), Mikrorør (0,5 ml) |
| Materiale | Genbrugsplast |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| nr. pr. sag | 12 stativer |