Beskrivelse
- Produkttype: Tankrensningsværktøj (omvendt konfiguration)
- Længde: 35 cm (14 tommer)
- Materialer: HDPE (plade), polyketon (drejeled)
- Til brug med (anvendelse): Indvendig rengøring af tanke
- Til brug med (udstyr): STA håndtag med gevind i plast (ACME-tråd); SnapMopTM og PocketMopTM Series moppebetræk
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 10 x 35 cm (4 x 14 tommer) |
| Produkttype | Mopperamme |
| Hovedtype | Fladt hoved, bøjeligt |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Trådstil | ACME gevind |
| Mængde | 1 stk. |
| Til brug med (udstyr) | STA håndtag med gevind i plast; SnapMop™ og PocketMop™ Serie moppebetræk |
| Vis mere |