Få mere at vide
Grant Instruments™ Omvendt spin Bioreactor til blanding og iltning af aerob dyrkning
Product Code. 17715029
Change view
Click to view available options
Stiktype:
EU-stik
Product Code. Stiktype
17715029 EU-stik
1 options
Product Code. 17715029 Supplier Grant Instruments™ Supplier No. RTS1 EU
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
De Grant Instruments RTS-1 er en personlig bioreaktor, som giver 'Reverse-Spin'-type agitation og logning af mikrobiel vækst i 50 ml rør i realtid. RTS-1 inklusive TubeSpin™ Bioreactor 50, TPP™ , 20 stk.
Funktioner:
  • Innovativ blanding på grund af omvendt spinning af prøven omkring sin egen akse
  • På grund af innovativ blandingsteknologi er det muligt at måle probens optiske tæthed i realtid
  • Gem, vis og analyser dataene i realtid
  • Kompakt enhed med lav profil og lille fodaftryk til personlig anvendelse
  • Temperaturkontrol tillader brug som inkubator, f.eks. til cellevækst
  • Evnen til at ændre parametre som temperatur, RPM og“ Omvendt spin” frekvens, gør det muligt at opnå konsistens og reproducerbarhed af resultater
  • Programmerbar cykling/profilering af dyrkningsparametre såsom temperatur, RPM ,“ Omvendt spin” frekvens
  • Evnen til at fjernovervåge dyrkningsprocessen, mens du er hjemme eller bruger en mobiltelefon
Softwarefunktioner:
  • Logning –af cellevækst i realtid
  • 3D grafisk repræsentation af OD eller væksthastighed over tid over enhed
  • Pause mulighed
  • Gem/indlæs mulighed
  • Rapportmulighed: PDF og Excel
  • Tilslut op til 12 enheder samtidigt til 1 computer
  • Mulighed for fjernovervågning (kræver internetforbindelse)
  • Cykel-/profileringsmuligheder
  • Brugerkalibreringsmuligheder for enhver mikroorganisme
Applikationer:
  • Bakteriedyrkning med vækstkinetik i realtid
  • Strain screening
  • Temperaturstress og udsvingsforsøg
  • Mediescreening og optimering
  • Syntetisk og systembiologi
  • Hæmnings- og toksicitetstest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stiktype EU-stik