Få mere at vide
Thermo Scientific™ Omvendt osmose membraner
Artikelnummer. 11830820 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Omvendt osmosemembran
Omvendt osmosemembran (forbehandlet)
Til brug med (udstyr):
LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20
ROpure Infinity Systems
Smart2Pure
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) unitSize
11830820 Omvendt osmosemembran ROpure Infinity Systems Hver
11377161 Omvendt osmosemembran LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 Hver
11377131 Omvendt osmosemembran (forbehandlet) Smart2Pure Hver
11327141 Omvendt osmosemembran (forbehandlet) Smart2Pure Hver
11337161 Omvendt osmosemembran LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11830820 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D9006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg det ønskede Thermo Scientific™ Omvendt Osmose (RO) Membran til din Thermo Scientific™ Barnstead™ brugssted vandrensningssystem, som angivet.
Brug membraner med følgende Barnstead Systemer:
09.2003:
  • Omvendt osmose membran med integreret forbehandling, 3L/time for Smart2Pure™ systemer
09.2006:
  • Omvendt osmose membran med integreret forbehandling, 6L/time for Smart2Pure systemer
22.0046:
  • LabTower™ EDI 15 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower™ RO 20 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower RO 60 kræver to af disse RO-membraner sammen med to 22.0087 RO-membraner
  • LabTower™ TII 20 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower TII 60 kræver to af disse RO-membraner sammen med to 22.0087 RO-membraner
  • Pacific™ RO 3, 7, 12 kræver en af disse RO-membraner
  • Pacific RO 20 kræver to af disse RO-membraner
  • Pacific™ TII 3, 7, 12 kræver en af disse RO-membraner
  • Stillehavet TII 20 kræver to af disse RO-membraner
22.0087:
  • LabTower™ EDI 30 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower™ RO 40 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower RO 60 kræver to af disse RO-membraner sammen med to 22.0046 RO-membraner
  • LabTower TII 40 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower TII 60 kræver to af disse RO-membraner sammen med to 22.0046 RO-membraner
  • Pacific RO 40 kræver to af disse RO-membraner
  • Stillehavet TII 40 kræver to af disse RO-membraner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) ROpure Infinity Systems
Type Omvendt osmosemembran