Få mere at vide
Thermo Scientific™ Omvendt osmose membraner
Artikelnummer. 11377161 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Omvendt osmosemembran
Omvendt osmosemembran (forbedret), 6 L/t.
Omvendt osmosemembran (forklædt), 3 L/t.
Til brug med (udstyr):
LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20
LabTower EDI 30, LabTower RO 40/60, LabTower TII 40/60, Pacific RO 40, Pacific TII 40
ROpure Infinity Systems
Smart2Pure
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) unitSize
11377161 Omvendt osmosemembran LabTower EDI 30, LabTower RO 40/60, LabTower TII 40/60, Pacific RO 40, Pacific TII 40 Hver
11830820 Omvendt osmosemembran ROpure Infinity Systems Hver
11377131 Omvendt osmosemembran (forklædt), 3 L/t. Smart2Pure Hver
11327141 Omvendt osmosemembran (forbedret), 6 L/t. Smart2Pure Hver
11337161 Omvendt osmosemembran LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11377161 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22.0087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    1111.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.32 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg det ønskede Thermo Scientific™ Omvendt Osmose (RO) Membran til din Thermo Scientific™ Barnstead™ brugssted vandrensningssystem, som angivet.
Brug membraner med følgende Barnstead Systemer:
09.2003:
  • Omvendt osmose membran med integreret forbehandling, 3L/time for Smart2Pure™ systemer
09.2006:
  • Omvendt osmose membran med integreret forbehandling, 6L/time for Smart2Pure systemer
22.0046:
  • LabTower™ EDI 15 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower™ RO 20 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower RO 60 kræver to af disse RO-membraner sammen med to 22.0087 RO-membraner
  • LabTower™ TII 20 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower TII 60 kræver to af disse RO-membraner sammen med to 22.0087 RO-membraner
  • Pacific™ RO 3, 7, 12 kræver en af disse RO-membraner
  • Pacific RO 20 kræver to af disse RO-membraner
  • Pacific™ TII 3, 7, 12 kræver en af disse RO-membraner
  • Stillehavet TII 20 kræver to af disse RO-membraner
22.0087:
  • LabTower™ EDI 30 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower™ RO 40 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower RO 60 kræver to af disse RO-membraner sammen med to 22.0046 RO-membraner
  • LabTower TII 40 kræver to af disse RO-membraner
  • LabTower TII 60 kræver to af disse RO-membraner sammen med to 22.0046 RO-membraner
  • Pacific RO 40 kræver to af disse RO-membraner
  • Stillehavet TII 40 kræver to af disse RO-membraner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) LabTower EDI 30, LabTower RO 40/60, LabTower TII 40/60, Pacific RO 40, Pacific TII 40
Type Omvendt osmosemembran