Få mere at vide
Fisherbrand™ Omvendt osmosemembran med hus
Artikelnummer. p-6960068 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Accu500 10/20L
Accu500 15/30L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15449669
Only null left
Add to basket
Add to basket
Deioniserer postevand og filtrerer partikler fra til laboratorieprocedurer. Fisher Scientific™ Omvendt osmosemembran med hus er til brug med Accu500 Ultrapure Vandsystem.
  • Til brug med Accu500.
  • To størrelser: 10L / 20L eller 15L / 30L
  • Fjerner partikler, ioner og organiske stoffer fra postevand
Specifications
Til brug med (udstyr) Accu500 15/30L
Type Omvendt osmosemembran
Inkluderer Boliger