Få mere at vide
Fisherbrand™ Omvendt osmosemembran med hus
Artikelnummer. 15449669 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Accu500 10/20L
Accu500 15/30L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15449669 Accu500 15/30L Hver
15469669 Accu500 10/20L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449669
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Deioniserer postevand og filtrerer partikler fra til laboratorieprocedurer. Fisher Scientific™ Omvendt osmosemembran med hus er til brug med Accu500 Ultrapure Vandsystem.
  • Til brug med Accu500.
  • To størrelser: 10L / 20L eller 15L / 30L
  • Fjerner partikler, ioner og organiske stoffer fra postevand
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Accu500 15/30L
Type Omvendt osmosemembran
Inkluderer Boliger