Få mere at vide
Thermo Scientific™ Omvendt osmose patron
Artikelnummer. 15960206
Artikelnummer. 15960206 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50157608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4880.00 DKK
    4663.10 DKK / 1 enheder
    Spare 216.90 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg det ønskede Thermo Scientific™ Omvendt osmose (RO) patron til din Thermo Scientific™ Barnstead™ brugssted vandrensningssystem, som angivet.
Omvendt osmose patroner til følgende Barnstead Vandrensningssystemer:
  • Smart2Pure™ Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Omvendt osmose patron, 16L/time
Til brug med (udstyr) Smart2Pure™ Pro
Type Omvendt osmose patron