Få mere at vide
Reversan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reversan |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27N5O2/c32-26(27-12-7-13-30-14-16-33-17-15-30)22-19-28-31-24(21-10-5-2-6-11-21)18-23(29-25(22)31)20-8-3-1-4-9-20/h1-6,8-11,18-19H,7,12-17H2,(H,27,32) |
| Formel vægt | 441.2165 |