Få mere at vide
Revefenacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489407
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489407 5 mg -
16452937 50 mg -
16446966 100 mg -
16440266 2 mg 2mg
16406878 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15851
MedChemExpress Revefenacin (TD-4208; GSK1160724) is a potent mAChR antagonist; has a high affinity on M3 receptor with a Ki of 0.18 nM.
Revefenacin (TD-4208
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Revefenacin
CAS 864750-70-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C35H43N5O4
Mængde 5 mg
Synonym TD-4208 GSK1160724
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (167.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC1CCN(CCN(C(C2=CC=C(CN3CCC(C(N)=O)CC3)C=C2)=O)C)CC1)NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 597.75
Formel vægt 597.75
Procent renhed 99.78%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation