Få mere at vide
Masterflex™ Genanvendelig hvid acetal copolymer slangeklemme
Artikelnummer. 11755169
Skift visning
Til brug med:
0,23 x 0,26 tommer Slange-ID
Passer til 0,35 x 0,39 tommer. Rør-ID
Passer til 0,40 x 0,45 tommer. Rør-ID
Passer til 0,51 x 0,59 tommer. Rør-ID
Passer til 0,61 x 0,70 tommer. Rør-ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med unitSize
11755169 Passer til 0,61 x 0,70 tommer. Rør-ID Pakke med 100
12363830 0,23 x 0,26 tommer Slange-ID Pakke med 100
12409660 Passer til 0,35 x 0,39 tommer. Rør-ID Pakke med 100
15335922 Passer til 0,40 x 0,45 tommer. Rør-ID Pakke med 100
12429660 Passer til 0,51 x 0,59 tommer. Rør-ID Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11755169 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0683212
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Acetal copolymer
Til brug med Passer til 0,61 x 0,70 tommer. Rør-ID
Emballagemængde 100 pakke
Farve Hvid
Produkttype Slangeklemme