Beskrivelse
- Tætning mat
- For Labcon PCR plader og dybe brønd plader med runde brønde
- Silikone
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Materiale | Silikone |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 5 Måtter/Pk. |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Forsendelsestilstand | RT |
| Produkttype | Genopfyldelig |
| Produktlinje | PurePlus |
| Vis mere |