Få mere at vide
Bel-Art™ Genanvendelige silicagel tørrepatroner
Artikelnummer. 17767488
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
72 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
17767488 72 mm
1 options
Artikelnummer. 17767488 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F420490100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 DKK
    535.23 DKK / Pakke med 6
    Spare 129.77 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Disse patroner, der er nyttige overalt, hvor der er behov for udtørring, indeholder inaktiv, ikke-ætsende og ikke-giftig silicagel.
Disse patroner, der er nyttige overalt, hvor der er behov for udtørring, indeholder inaktiv, ikke-ætsende og ikke-giftig silicagel. De passer til 'Space Saver'-ekssikkatorer, foruden andre plastik-ekssikkatorer af lignende størrelse.
  • Klar skål tillader øjeblikkelig visuel inspektion af silicagel, som skifter i farve fra blå til lyserød, da den absorberer fugt
  • Meget porøs mesh-membran dækker fadet og giver fremragende fugtabsorption
  • Tørremiddel kan let regenereres ved at opvarme patroner i en 50 °C (122 °F) ovn natten over eller ved 100 °C (212 °F) i 6 timer
  • For hurtigere tørring, fjern membranlåget, overfør de brugte gelkrystaller til et glas- eller porcelænsfad og anbring i en 150 C (300 °F) °ovn i en time
  • Individuelt folieforseglet
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 72 mm
Materiale Polypropylen
Vægt (metrisk) 35± 1 g
Farve Blå til lyserød
Diameter (engelsk) Ydre 2,84 tommer.
Produkttype Tørrepatron
Mængde 6 Pk.