Få mere at vide
Bel-Art™ Genanvendelig Silica Gel Tørrepose
Artikelnummer. 30193425
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
350 g
1000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30193425 1000 g
17798588 350 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30193425 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F420451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    660.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 39.74 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Praktiske, lette at håndtere pakker fyldt med fugtabsorberende silicagelperler fås i flere størrelser, så de passer til de fleste ekssikkatorer.
  • Holdbar mikrofiberpose indeholder sikkert perler, hvilket eliminerer risikoen for lækage og er upåvirket af fugt
  • Indikatorprikken skifter fra blå, når den er tør, til pink, når den er fugtig, for let at identificere, hvornår genopladning er nødvendig
  • Mættet gel kan regenereres med mikroovnspose i 6 minutter
  • Kan regenereres gentagne gange uden nedbrydning
  • Ankommer individuelt forseglet i fugttæt pose
  • Fås i flere størrelser, der passer til de fleste ekssikkatorer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 6 cm
Oversigt Holdbar mikrofiberpose
Materiale Silica Gel
Højde (metrisk) 25 cm
Højde (engelsk) 9,75 tommer.
Bredde (metrisk) 6 cm
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Længde (metrisk) 15 cm
Længde (engelsk) 6 tommer
Kapacitet (metrisk) 1000 g
Kapacitet (engelsk) 2.25 lb.
Produkttype Tørrepose