Få mere at vide
Bel Art™ Genanvendelig Silica Gel Tørrepose
Artikelnummer. 17798588
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
350 g
1000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17798588 350 g
30193425 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17798588 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F420450350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 DKK
    155.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.79 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Praktiske, lette at håndtere pakker fyldt med fugtabsorberende silicagelperler fås i flere størrelser, så de passer til de fleste ekssikkatorer.
  • Holdbar mikrofiberpose indeholder sikkert perler, hvilket eliminerer risikoen for lækage og er upåvirket af fugt
  • Indikatorprikken skifter fra blå, når den er tør, til pink, når den er fugtig, for let at identificere, hvornår genopladning er nødvendig
  • Mættet gel kan regenereres med mikroovnspose i 6 minutter
  • Kan regenereres gentagne gange uden nedbrydning
  • Ankommer individuelt forseglet i fugttæt pose
  • Fås i flere størrelser, der passer til de fleste ekssikkatorer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 5 cm
Oversigt Holdbar mikrofiberpose
Materiale Silica Gel
Højde (metrisk) 19 cm
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Bredde (metrisk) 5 cm
Bredde (engelsk) 2''
Længde (metrisk) 10 cm
Længde (engelsk) 4 tommer
Kapacitet (metrisk) 350 g
Kapacitet (engelsk) 0.75 lb.
Produkttype Tørrepose