Få mere at vide
Labcon Genanvendelige stativer til centrifugerør
Artikelnummer. 17494352 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Til brug med (udstyr):
15 ml centrifuge, 5 ml snap cap-rør
50 mL Centrifugerør
Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr)
17494352 Hvid Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør
17494342 Neutral 15 ml centrifuge, 5 ml snap cap-rør
17404352 Hvid 15 ml centrifuge, 5 ml snap cap-rør
17414352 Gul 15 ml centrifuge, 5 ml snap cap-rør
17424352 Orange 15 ml centrifuge, 5 ml snap cap-rør
17434352 Rød 15 ml centrifuge, 5 ml snap cap-rør
17444352 Lilla 15 ml centrifuge, 5 ml snap cap-rør
17454352 Blå 15 ml centrifuge, 5 ml snap cap-rør
17464352 Grøn 15 ml centrifuge, 5 ml snap cap-rør
17474352 Diverse 15 ml centrifuge, 5 ml snap cap-rør
17484352 Neutral Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør
17404362 Gul 50 mL Centrifugerør
17414362 Orange Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør
17424362 Rød 50 mL Centrifugerør
17434362 Lilla Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør
17444362 Blå 50 mL Centrifugerør
17454362 Grøn Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør
17464362 Diverse 50 mL Centrifugerør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17494352 Leverandør Labcon Leverandørnr. 27502210009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 DKK
    184.15 DKK / Pakke med 5
    Spare 40.85 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Opbevaringsstativer til centrifugerør i plast eliminerer spild af styrofoam-stativer. De er holdbare, genanvendelige, sammenlåselige, stables, fryses og genbruges. Fremstillet af 100 % genbrugspolypropylen af høj kvalitet fra vores interne genbrugsprogram for skrot.
Designet til at holde Labcon™ rør specifikt, men kan passe til andre mærker af centrifugerør.
  • Indeholder (25) 15 eller 50 ml koniske centrifugerør
  • Inkluderer nummererede brønde
  • Reoler låses sammen til at danne arbejdsstationer
  • Erstatter engangsstativer i polystyrenskum
  • Fremstillet af polypropylen
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder 25 rør
Materiale Polypropylen
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør
Temperaturområde (metrisk). Kan fryses (-°80 C)
Dimensioner (L x B) 21.29 x 18.06 cm
Inkluderer Reoler
Produkttype Reagensrørstativ
Højde (metrisk) 3.18 cm
Array 25