Få mere at vide
Labcon Genanvendelige stativer til centrifugerør
Artikelnummer. 17454362 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Til brug med (udstyr):
15 mL Centrifugerør og 5 mL Snap Cap-rør
50 mL Centrifugerør
Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør
Product Code. 17454362
missing translation for 'mfr': Labcon 27502280009
Only null left
Add to basket
Add to basket
Opbevaringsstativer til centrifugerør i plast eliminerer spild af styrofoam-stativer. De er holdbare, genanvendelige, sammenlåselige, stables, fryses og genbruges. Fremstillet af 100 % genbrugspolypropylen af høj kvalitet fra vores interne genbrugsprogram for skrot.
Designet til at holde Labcon™ rør specifikt, men kan passe til andre mærker af centrifugerør.
  • Indeholder (25) 15 eller 50 ml koniske centrifugerør
  • Inkluderer nummererede brønde
  • Reoler låses sammen til at danne arbejdsstationer
  • Erstatter engangsstativer i polystyrenskum
  • Fremstillet af polypropylen
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar
Specifications
Inkluderer Reoler
Produkttype Reagensrørstativ
Array 25
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Holder 25 rør
Materiale Polypropylen
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør
Temperaturområde (metrisk). Kan fryses (-°80 C)
Dimensioner (L x B) 21.29 x 18.06 cm
Højde (metrisk) 3.18 cm