Få mere at vide
Labcon Genanvendelige stativer til centrifugerør
Shop alle Labcon produkter
Farve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Neutral
Orange
Rød
Til brug med (udstyr):
15 mL Centrifugerør og 5 mL Snap Cap-rør
50 mL Centrifugerør
Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør
Beskrivelse
Designet til at holde Labcon™ rør specifikt, men kan passe til andre mærker af centrifugerør.
- Indeholder (25) 15 eller 50 ml koniske centrifugerør
- Inkluderer nummererede brønde
- Reoler låses sammen til at danne arbejdsstationer
- Erstatter engangsstativer i polystyrenskum
- Fremstillet af polypropylen
- Kan fryses til -80 °C
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Reoler |
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 25 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lilla |
| Holder | 25 rør |
| Materiale | Polypropylen |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Indeholder de mest populære 50 ml centrifugerør |
| Vis mere |